Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide eicosanoïque, 99 %
Code produit 10714041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10714041 1 g Flacon en verre 1g
10416730 10 g Flacon en verre 10g
10540794 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10714041 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 117720010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-30-9
Formule moléculaire C20H40O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.54
Numéro MDL MFCD00002755
Clé InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
CID PubChem 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nom IUPAC Acide icosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eicosanoic acid
Point de fusion 74.0°C to 77.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 328.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)18CO2H
Quantité 1 g
Merck Index 15, 753
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in hot absolute alcohol, benzene,, chloroform and ether
Poids de la formule 312.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre scintillante ou flocons