Learn More
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
Description
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eicosapentaenoic Acid |
| CAS | 10417-94-4 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H30O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | EPA Timnodonic acid |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.45 |
| Afficher plus |