Learn More
Abnova™ EIF4EBP1 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16104441
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16104441
Marque: Abnova™ H00001978P01.10ug
Human EIF4EBP1 full-length ORF ( AAH04459, 1 a.a. - 118 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSGGSSCSQTPSRAIPATRRVVLGDGVQLPPGDYSTTPGGTLFSTTPGGTRIIYDRKFLMECRNSPVTKTPPRDLPTIPGVTSPSSDEPPMEASQSHLRNSPEDKRAGGEESQFEMDI
Spécification
Numéro d’adhésion AAH04459
Identification génétique (Entrez) 1978
Nom eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène 4E-BP1, 4EBP1, BP-1, MGC4316, PHAS-I
Symbole de gène(s) EIF4EBP1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer