Learn More
Abnova™ EIF4EBP1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MSGGSSCSQTPSRAIPATRRVVLGDGVQLPPGDYSTTPGGTLFSTTPGGTRIIYDRKFLMECRNSPVTKTPPRDLPTIPGVTSPSSDEPPMEASQSHLRNSPEDKRAGGEESQFEMDI
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAH04459 |
| Identification génétique (Entrez) | 1978 |
| Nom | eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 |
| Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
| Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gène | 4E-BP1, 4EBP1, BP-1, MGC4316, PHAS-I |
| Symbole de gène(s) | EIF4EBP1 |
| Espèces | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |