Learn More
Solution à dix-huit éléments pour ICP/MS matrice HNO3 10 mg/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12946193 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12946193 100 ml 100mL
12936193 50 ml 50mL
12956193 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12946193 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur MS 008 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    247.31€ / 100mL
    Économisez 89.69€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Solution à dix-huit éléments - Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn pour ICP/MS matrice HNO3 10 mg/l
Spécification
Nom chimique ou matériau Eighteen Elements
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn
Forme physique Liquide
Concentration 10 mg/L
Type Solution standard multi-éléments d’étalonnage ICP/MS
Élément Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Th, TI, U, V, Zn
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 100 ml
Identifiant produit
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .