Description
- Fil de 1 mm, maillage de 5 mm, cadres de 5 mm
- Équipé de 2 poignées à charnière
- Charge maximale de 10 kg
Specifications
Specifications
| Type de produit | Insert, moitié |
| Modèle | E 142 |
| Dimensions (L x l x H) | 480 x 225 x 15/55 mm |
| Hauteur (métrique) | 15/55 mm |
| Longueur (métrique) | 480 mm |
| Quantité | 1 de chaque |