Learn More
Eppendorf™ Tube d’éjection
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 10 ml
25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube d’éjection |
| Volume (métrique) | 2,5 à 10 ml |
| Quantité | 1 de chaque |