Learn More
A&D Weighing Balances portatives intrinsèquement sûres EK-AEP ATEX
Click to view available options
Capacité:
300 g
3000 g
12 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèles compacts, légers et extrêmement abordables, qui offrent une excellente protection contre les explosions
- Équipée d'un connecteur optique pour la sortie de données par câble à fibre optique et d'un adaptateur de communication optique AD-1611*1
- Fonctionnement sur batterie*2 (autonomie d'environ 250 heures) pour une portabilité optimale sans câblage complexe via une barrière de sécurité
- Conformité aux BMP et GLP pour répondre aux exigences en matière de documentation
- Écran LCD à haute visibilité avec rétroéclairage (hauteur de caractères de 16 mm)
- Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la batterie
- Plateau de pesée en acier inoxydable hygiénique et résistant aux produits chimiques (SUS304)
- Unités de pesage multiples : g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N en plus de SG (gravité spécifique)*3
- Mode de dénombrement avec fonctionnalité d'amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
- Mode pourcentage pour pesée cible, contrôle de variation de l'échantillon, etc.
- Fonction de comparaison pour plus de rapidité et de précision lors du remplissage, conditionnement, tri, etc.
- Caractéristiques de réponse ajustables selon la quantité de courants d'air et de vibrations sur le site
- Anneau de sécurité permettant d'accueillir un câble antivol
- *1 Ces deux articles sont vendus séparément.
- *2 Fonctionne exclusivement avec quatre piles alcalines Duracell AA MN1500 LR6, Energizer AA E91 LR6 AM3 ou Panasonic AA LR6 (XJ) de 1,5 V.
- *3 Ajout des unités tl (tael) ou tol (tola) possible sur demande.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL/BPF/ISO/IECEx/ATEX/NEC 505 : classe I, zone 0, Aex/Ex ia op is IIB T3, NEC 500 : IS/I/1/C, D/ T3C |
| Type de connexion | Interface de fibre optique (adaptateur AD-1611 et câble en fibre optique nécessaires) |
| Capacité | 300 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Matériau | ABS, acier inoxydable |
| Modèle | EK-300AEP |
| Alimentation électrique | A utiliser uniquement avec quatre piles alcalines DURACELL AA MN1500 LR6, piles alcalines ENERGIZER AA E91 LR6 AM3, ou piles alcalines Panasonic AA LR6 (XJ) 1,5 V. |