Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à immersion EK
Code produit. p-4527508 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Gamme de températures:
-90 ° à +40 ° C
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10079050
Marque: Thermo Scientific™ 3291901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Simplifiez le refroidissement des petits échantillons. À combiner avec des bains à circulation ouverts pour une alternative fiable et flexible au refroidissement à l’eau du robinet, éliminant ainsi la manipulation de glace carbonique ou d’azote liquide.
Une solution simple pour le refroidissement direct des petits échantillons. Les refroidisseurs à immersion Thermo Scientific™ EK offrent de vastes plages de température et un contrôle intégré. Ils peuvent être utilisés avec les bains à circulation ouverts pour fournir le moyen le plus simple de refroidir les petits échantillons. Une alternative fiable et souple au refroidissement à l’eau du robinet qui élimine le désagrément de devoir manipuler de la glace carbonique ou de l’azote liquide, permettant ainsi d’économiser temps et argent. Tous les modèles sont dotés d’un réfrigérant exempt de CFC.
Modèles EK20 et EK30
  • Dotés d’un circuit de refroidissement avec refroidissement par air. Conviennent aux applications de refroidissement individuelles, comme le refroidissement des volumes de taille réduite, l’élimination de la chaleur de réaction ou le remplacement du refroidissement à l’eau du robinet
  • Le modèle EK20 est conçu pour les bains-marie d’une profondeur de 15 cm ; la température finale de -25°C peut être atteinte dans un récipient Dewar de 5 L
  • Le modèle EK30 est conçu pour les bains-marie d’une profondeur de 20cm ; la température finale de -30°C peut être atteinte dans un récipient Dewar de 5 L
Modèles EK45 et EK90
  • Refroidisseurs polyvalents avec leur propre contrôleur pour une précision de température d’environ 1° à 2°C
  • Conviennent aux applications de refroidissement individuelles, comme le refroidissement des volumes de taille réduite ou l’élimination de la chaleur de réaction
  • Dotés d’un circuit de refroidissement avec refroidissement par air. Affichage numérique de la température
  • EK45 : Atteint des températures allant jusqu’à -45°C dans un récipient Dewar de 5 L
  • EK90 : Atteint des températures allant jusqu’à -90°C dans un récipient Dewar de 5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Option point de consigne de température EK 90, sonde flexible, 230 V/50 Hz
Puissance de refroidissement 350 W à +20 °C ; 280 W à -10 °C ; 170 W à -40 °C ; 100 W
Gamme de températures -90 ° à +40 ° C
Modèle EK90
Longueur (impériale) du tuyau 59 po
Longueur (métrique) du tuyau 150cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V