Learn More
Chemsplash Veste Eka A/S avec fermeture éclair au col et rabat adhésif
Code produit 30058475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058475 Pequeño 25 pièces
30058216 Mediano 25 pièces
30058245 Grande 25 pièces
30058463 XL 25 pièces
30058422 2XL 25 pièces
30058215 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058475 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2606.400.004
Expédition estimée: 26-07-2027
Les vestes jetables à fermeture éclair sont fabriquées à partir de matériaux doux et microporeux. Chemsplash tissu. Solide et résistant aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière.
Chemsplash Veste jetable à fermeture éclair
  • Chemsplash Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Manches longues et col
  • Fermeture éclair dissimulée
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Tissu non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche classe 5 - 9
Description: Chemsplash La veste jetable à fermeture éclair est fabriquée à partir de matériaux doux et microporeux. Chemsplash tissu. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Non pelucheux et antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008. Chemsplash Les accessoires servent à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme est conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche Classe 5 - 9.
Spécification
Type de produit Blouse courte
Dimensions Pequeño
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)