Learn More
Chemsplash Pantalon Eka
GREENER_CHOICE
Code produit 30058351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058351 Pequeño 50 pièces
30058358 Mediano 50 pièces
30058239 Grande 50 pièces
30058170 XL 50 pièces
30058436 2XL 50 pièces
30058400 - 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058351 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2616.400.004
Expédition estimée: 17-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pantalons à taille et chevilles élastiquées sont solides et résistants aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière.
Chemsplash Pantalon à taille et chevilles élastiquées
  • Chemsplash Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Taille et chevilles élastiquées
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Tissu non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description: Chemsplash Les pantalons à taille et chevilles élastiquées sont confectionnés dans un tissu doux et microporeux. Chemsplash tissu. Ils sont robustes et résistants aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière, ne peluchent pas et possèdent des propriétés antistatiques conformes à la norme EN1149-5:2008. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux. Le pantalon est conforme à ISO Normes de salle blanche de classe 5 à 9 de la norme Cleanroom 14644-1:2015.
Spécification
Dimensions Pequeño
Sexe Unisexe
Type de produit Pantalon
Matériau Laminé en polyéthylène non tissé microporeux
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de couture Piqué
Nbre de poches Aucun
Jetable Usage unique
Sans latex Oui