Learn More
EKASTU Safety EKASTU Liquide de nettoyage
Code produit 10248784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL (concentré)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10248784 250 mL (concentré)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10248784 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 266962
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
EKASTU Le liquide de nettoyage est destiné à être utilisé avec les appareils de protection respiratoire, les appareils de protection oculaire et les appareils de protection des mains.
Ne tache pas les surfaces
Spécification
Type de produit EKASTU Liquide de nettoyage
Couleur Transparent
Matériau Boîtier en plastique
Capacité (métrique) 250 mL (concentré)
Hauteur (métrique) 15cm
Poids (métrique) Env. 273 g