Learn More
EKASTU Safety EKASTU Désinfectant pour masques
Code produit 10549432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
4,5cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10549432 4,5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10549432 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 266942
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
EKASTU Le désinfectant pour masques est un désinfectant efficace à long terme pour les masques
  • Sans formaldéhyde
  • Odeur agréable
  • Ne tache pas les surfaces
  • Valves antiadhésives
  • 250 mL (concentré)
Spécification
Hauteur (métrique) 4,5cm