Learn More
Heidolph™ EKT Hei-Con-G
Marque:  Heidolph™ 509-88100-00
114.15 EUR valable jusqu'au 2026-02-28
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28075" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10508103
  • 767.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Edge
Description
Thermocontact électronique
• Pour agitateur Lab-Mix Temp basic
• Régulation -50°C à +300°C ±1°K
• Double affichage LCD température réelle et consigne
• Bouton MAX permettant l'affichage de la température limite de surchauffe
• Thermocontact électronique sonde verre 7 x 210mm
• Liquides corrosifs
• Inclus avec câble et sonde de température.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
—50 à 300°C