Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Click to view available options
Modèle:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Longueur (métrique):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une conception robuste idéale pour un usage intensif
- Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
- Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV
Spécification
Spécification
| Tension | 220 V |
| Puissance en watts | 4 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 249 x 97 mm |
| Alimentation électrique | 4 W, 220 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Longueur (métrique) | 249 mm |
| Modèle | UVLS-24 |
| Largeur (métrique) | 97 mm |
| Afficher plus |