Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Code produit. 11728261
Click to view available options
Modèle:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Longueur (métrique):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11728261
Marque: UVP 95010402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection. Les lampes UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif
  • Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV
Spécification
Tension 220/240 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 302 nm
Dimensions (L x l x H) 378 x 81 x 64 mm
Alimentation électrique 6 W, 220/240 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Longueur (métrique) 378 mm
Matériau Plastique
Modèle UVM-57
Largeur (métrique) 81 mm
Type de produit Lampe UV portative