Learn More
Agilent BioTek Laveur / distributeur pour microplaques EL406
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
406PF
406PSNA4
406PSU0LB
406PSU0SB
406PSUB1
406PSUB1LB
406PSUB1SB
406PSUB2LB
406PSUB2SB
406PSUB3
406PSUB3LB
406PUB1
406PUB3
406SNA0LB
406SNA4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lavage rapide et complet des microplaques, optimisé pour les monocouches de cellules faiblement adhérentes
- Jusqu’à trois distributeurs de réactifs avec choix de technologies d’entraînement par pompe péristaltique ou par seringue pour différentes exigences de dosage sur microplaques à 96, 384 et 1536 puits
- Automatise les procédés de manipulation des liquides de dosage longs et fastidieux
- Encombrement réduit du système de paillasse ou robotisé par rapport à un laveur séparé et à trois distributeurs
- BioStack compatible pour le traitement automatisé de 50 microplaques de hauteur standard
- Contrôle total grâce au logiciel PC puissant Liquid Handling Control
- Lavage optimisé pour des couches de cellules faiblement adhérentes
- Ultrasonic Advantage intégré et en attente de brevet pour l’entretien sans surveillance du collecteur de lavage
- Commutation de tampon en option pour jusqu’à quatre tampons pour les routines de lavage complexes
Applications :
- Automatisation ELISA
- Automatisation MSD
- Immunocytochimie HCS
- Essais à base cellulaire sans étiquette — en particulier les dosages de flux de calcium à densité de 1536 puits
- Dosage à billes magnétiques et de polystyrène
- Automatisation pour l’expression génétique et protéique
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Spécification
Spécification
| Précision | ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL, CV de le;3 % |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Flacons | Optional (1 or 2 L) |
| Volume distribué | 25 à 3000 mu;l/puits |
| Type de plaques | 96 puits |
| Volume résiduel | ≤2 μl/puits |
| Vitesse de purification | 96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s |
| Durée de trempage | Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min. |
| Type | Collecteur à 96 tubes ; collecteur Dual Action |
| Poids (métrique) | 14.5 kg |
| Afficher plus |