Learn More
Elacestrant (S enantiomer), MedChemExpress
Code produit. 16403877
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
Code produit. 16403877
Marque: Medchem Express HY19822D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Elacestrant S enantiomer (RAD1901 S enantiomer) is an low activity enantiomer of elacestrant. Elacestrant (RAD1901) is a selective and orally available estrogen receptor (ERR) degrader with IC50 values of 48 and 870 nM for ERα and ERβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Elacestrant (S enantiomer)
CAS 2309762-29-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H38N2O2
Quantité 50 mg
Synonyme RAD1901 S enantiomer
SMILES OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3N(CC)CC4=CC=C(CCNCC)C=C4)CCC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 458.63
Poids de la formule 458.63
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.