Learn More
Elacridar, MedChemExpress
Code produit. 16481926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16481926
Marque: Medchem Express HY50879
MedChemExpress Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Elacridar is an orally active P-glycoprotein (Pgp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and the research of cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Elacridar
CAS 143664-11-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H33N3O5
Quantité 500 mg
Synonyme GF120918 GW0918 GG918 GW120918
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (8.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC
Poids moléculaire (g/mol) 563.64
Poids de la formule 563.64
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.