Learn More
Acide élaïdique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422597 25 g 25g
11402597 1 g 1g
11412597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14832.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conserver au frais
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans les plaquettes humaines incubées avec de l‘acide arachidonique, l‘acide élaïdique inhibe la formation de HHT et de HETE tout en induisant la synthèse de prostaglandine et de thromboxane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-79-8
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.468
Numéro MDL MFCD00063954
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
CID PubChem 637517
ChEBI CHEBI:27997
Nom IUPAC Acide (E)-octadéc-9-énoïque
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Elaidic acid
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 288°C (100 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 25 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 282.47
Pourcentage de pureté 98%