Learn More
Acide élaïdique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Elaidic Acid |
| Point de fusion | 43.0°C to 45.0°C |
| Point d’ébullition | 288.0°C (100.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 02,II,441 |
| Merck Index | 15,3581 |
| Afficher plus |