Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur d’élastase II
Code produit. 15477009
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Code produit. 15477009
Marque: Thermo Scientific™ J65641.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un puissant inhibiteur irréversible de l’élastase neutrophile humaine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un puissant inhibiteur irréversible de l’élastase neutrophile humaine
Formule moléculaire C20H31ClN4O7
Poids de la formule 474,90g/mol
Synonyme Inhibiteur de HNE ; MeOSuc-AAPA-CMK
Sensibilité Sensible à l’humidité
Solubilité Soluble dans le méthanol ou le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide