Description
- La blouse d’hygiène à usage unique et antistatique offre à l’utilisateur une protection corporelle complète
- Protège contre la saleté et la contamination liées à l’activité
- Microporeux, la doublure en polyéthylène est confortable et imperméable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse hygiénique |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène, Polyéthylène, Laminé en polyéthylène microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | Aucun |
| Show More |