Learn More
BINDER™ Port d’accès électrique
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
VDL 115, VDL 53, VDL 23
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 9 broches
- Port d’accès étanche au vide
- Pour la transmission de courants, tensions ou signaux électriques (max. 50 V / 2 A par broche ; raccord à vide DN 16 ISO-KF)
Spécification
Spécification
| Description | Passage de câble - 9 pôles pour un passage étanche au vide de câbles de mesure |
| À utiliser avec (équipement) | VDL 115, VDL 53, VDL 23 |
| Matériau | Silicone |
| Type | Accessoire ; Port d’accès |
| Alimentation électrique | 50 V, 2 A / broche |