Learn More
Hanna Instruments™ Électrolyte de remplissage
Click to view available options
Jonction:
Double
Simple
Concentration:
3,5 M KCl + AgCl
3,5 M de KCl
Conditionnement:
4 pièces
Description
Solution de remplissage d’électrode de pH et ORP qui contient 3,5 M de KCl spécialement conçue pour les électrodes à double jonction et 3,5 M de KCl + AgCl spécifiquement pour les électrodes à jonction simple
- Convient pour des flacons de 30 ml
- Flacon clairement marqué avec date de péremption et numéro de lot
- Quatre flacons de 30 ml de solution électrolytique de 3,5 M de KCl (+ AgCl pour jonction simple) qui garantit des performances de mesure optimales à partir de votre électrode de pH à jonction simple ou de votre électrode ORP.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Concentration | 3,5 M de KCl |
| Type | Électrolyte de remplissage |
| Jonction | Double |
| Quantité | 4 paquet |