Learn More
Hanna Instruments™ Électrolyte de remplissage
Code produit. 11793639
Click to view available options
Jonction:
Double
Simple
Concentration:
3,5 M KCl + AgCl
3,5 M de KCl
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11793639
Marque: Hanna Instruments™ HI7071
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contient 3,5 M de KCl pour électrodes à double jonction et 3,5 M de + AgCl à jonction simple. La solution de remplissage électrolytique Hanna Instruments™ garantit des performances de mesure optimales à partir d’une électrode de pH à jonction simple ou d’une électrode ORP.
Solution de remplissage d’électrode de pH et ORP qui contient 3,5 M de KCl spécialement conçue pour les électrodes à double jonction et 3,5 M de KCl + AgCl spécifiquement pour les électrodes à jonction simple
  • Convient pour des flacons de 30 ml
  • Flacon clairement marqué avec date de péremption et numéro de lot
  • Quatre flacons de 30 ml de solution électrolytique de 3,5 M de KCl (+ AgCl pour jonction simple) qui garantit des performances de mesure optimales à partir de votre électrode de pH à jonction simple ou de votre électrode ORP.
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Concentration 3,5 M KCl + AgCl
Type Électrolyte de remplissage
Type de solution de remplissage Électrolyte
Jonction Simple
Quantité 4 paquet