Learn More
Hanna Instruments™ Électrolyte de remplissage
Contient 3,5 M de KCl pour électrodes à double jonction et 3,5 M de + AgCl à jonction simple. La solution de remplissage électrolytique Hanna Instruments™ garantit des performances de mesure optimales à partir d’une électrode de pH à jonction simple ou d’une électrode ORP.
129.00€ - 184.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
---|---|
Type | Électrolyte de remplissage |
Quantité | Boîte de 4 |
Code produit | Marque | Jonction | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jonction | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11793639
|
Hanna Instruments™
HI7071 |
Simple | 3,5 M KCl + AgCl |
180.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10468442
|
Hanna Instruments™
HI7071 |
Simple | 3,5 M KCl + AgCl |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10376101
|
Hanna Instruments™
HI7082 |
Double | 3,5 M de KCl |
129.00€
120mL |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13427516
|
Hanna Instruments™
HI7082 |
Double | 3,5 M de KCl |
165.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Solution de remplissage d’électrode de pH et ORP qui contient 3,5 M de KCl spécialement conçue pour les électrodes à double jonction et 3,5 M de KCl + AgCl spécifiquement pour les électrodes à jonction simple- Convient pour des flacons de 30 ml
- Flacon clairement marqué avec date de péremption et numéro de lot
- Quatre flacons de 30 ml de solution électrolytique de 3,5 M de KCl (+ AgCl pour jonction simple) qui garantit des performances de mesure optimales à partir de votre électrode de pH à jonction simple ou de votre électrode ORP.
Spécification
30 ml | |
Électrolyte de remplissage | |
Boîte de 4 |