Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour ISE d’iodure
Código de producto. 11987721 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Tamaño de la unidad:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11987721 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11987721 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107898
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Description Électrolyte pour ISE d’iodure, 20 ml
Type de solution de remplissage Électrolyte
Conditionnement 20 ml
Quantité 20 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.