Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour l’ISE de sulfure
Code produit 11997721 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11997721 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11997721 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51107894
Spécification
Description Électrolyte pour ISE de sulfure, 20 ml
Type de solution de remplissage Électrolyte
Conditionnement 20 ml
Quantité 20 ml