Learn More
Solution étalon électrolytique de chlorure de potassium, 3M, Chem-Lab
Code produit 11910049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11910049 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11910049 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.1109.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.38€
    15.50€ / 250mL
    Économisez 119.88€
    88% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorer les performances et prolonger la durée de vie des électrodes. La solution étalon électrolytique de chlorure de potassium, 3M, Chem-Lab est une solution de remplissage pour électrodes pH, qui contient 224 g de KCl par litre d’eau. Elle est utilisée pour le stockage approprié des électrodes afin de maintenir leur performance optimale.
En dehors des périodes d’utilisation, la pointe de verre d’une électrode doit être maintenue humide afin d’éviter la déshydratation de la membrane de détection du pH, qui réduit le temps de réaction de l’électrode. Les électrodes sont idéalement stockées avec la pointe immergée dans le pont électrolytique (KCl 3M). La plupart des électrodes ont un capuchon de protection qui peut être rempli avec cette solution avant d’être mis.
Spécification
CAS 7447-40-7
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Formule moléculaire ClK
Concentration 224 g de KCl pour 1 L de H2O
Numéro MDL MFCD00011360
Couleur Incolore
pH > 7
Point d’ébullition 100 °C
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH
Solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74,548
CID PubChem 4873
Quantité 250 mL
ChEBI ChEBI : 32588
Poids de la formule 74,56g/mol