Learn More
Électrolytes et solutions de nettoyage, WTW™
Description
- Solutions pour l’utilisation, le nettoyage et le stockage d’électrodes
- Remplissage simple et stockage sécurisé garantis
- Utilisés comme solutions de remplissage pour les électrodes remplies de liquide, et comme une solution de stockage pour tous les types d’électrodes de pH
- Avec la solution de nettoyage à base de pepsine, vous pouvez éliminer la précipitation protéique du diaphragme des électrodes avec de l’électrolyte liquide
Spécification
Spécification
| Densité | 1.13 g/cm3 |
| Concentration | 3mol/l |
| À utiliser avec (application) | Fonctionnement, nettoyage et stockage des électrodes |
| pH | 7 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 50 ml |
| Conditionnement | Flacon |