Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série NVT
Code produit. p-7085843 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16315125
Marque: OHAUS™ 30456391
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 6200,00 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,1000 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 0,2000 g
Modèle NVT6201
Reproductibilité 0,2000 g
Temps de stabilisation 1,500 sec
Modes de pesée Carat, Grain, Gramme, Kilogramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Livre, & Livre:Once
Dimensions (L x l x H) 39,000 x 32,500 x 17,000 cm
Longueur (impériale) 9,80 in
Longueur (métrique) 250,00 mm
Largeur (impériale) 9,50 in
Largeur (impériale) du bac 9,100 in
Largeur (métrique) 240,00 mm
Largeur (métrique) du bac 230,000 mm
Hauteur (impériale) 2,90 in
Hauteur (métrique) 74,000 mm
Profondeur (impériale) 9,80 in
Profondeur (impériale) du bac 6,900 in
Profondeur (métrique) 250,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 174,000 mm
Poids (impériale) 3,300 lb
Poids (métrique) 1,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses)