Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsulateur électronique
Code produit. 12848595 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
12848595 Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm 1 pièce
12838595 Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm 1 pièce
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12848595
Marque: Macherey-Nagel™ 735620
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Type Décapsulateur électronique
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm