Learn More
BTX™ Cuves d’électroporation Plus™
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 μl
400 μl
800 μl
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Couleur de bouchon:
Bleu
Gris
Jaune
Quantité:
10 Paquets
24 sachets, 100 par sachet
50 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
2400 pièces
50 pièces
Description
- Les cuvettes et le support de sécurité protègent à la fois l’utilisateur et l’échantillon
- Compatible avec de nombreux électroporateurs disponibles dans le commerce
- Les cuvettes sont moulées avec des électrodes en aluminium poli intégrées et irradiées aux rayons gamma pour une stérilité garantie
- Les cuvettes BTX™ sont capables d’obtenir des intensités de champ élevées jusqu’à 25,0 kV/cm
- Trois tailles d’espace d’électrodes sont disponibles, 1 mm pour les levures et les bactéries, 2 mm pour tous les types de cellules et 4 mm pour les cellules de mammifères
- Les bouchons ronds des cuvettes sont résistants aux fuites et permettent un retrait rapide et facile avec un seul doigt
- Un rack à cuvette de 20 positions est disponible - doit être commandé séparément
- Les cuvettes jetables BTX™ Plus ne nécessitent aucune maintenance
- Jetez simplement après utilisation
Pour les boîtes de 10 et 50, les cuvettes sont emballées individuellement dans un emballage qui comprend une cuvette jetable et une pipette de transfert stérile, ce qui permet un retrait rapide de l’échantillon après électroporation.
Pour les emballages en vrac, les cuvettes sont emballées dans 24 sachets contenant 100 cuvettes chacun, sans pipettes de transfert.
Informations sur la commande
- Chaque boîte de 50 cuves emballées individuellement inclut une pipette de transfert stérile qui permet d’éliminer l’échantillon après électroporation
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Type | Cuve d’électroporation |
| Jetable | Oui |
| Capacité (métrique) | 800 μl |
| Matériau | BTX |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Comprend | Pipette stérile pour élimination de l’échantillon après électroporation |
| Quantité | 50 Paquets |
| Largeur (métrique) de l’écart | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Générateurs BTX |
| Afficher plus |