Learn More
BTX™ Chambres d’électroporation - Chambres à plat
Code produit. 15407260
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
0,56 mm
1,83 mm
Volume (métrique):
80 mL
1,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15407260
Marque: BTX™ 450109
Flatpack Electroporation Chambers for prokaryotic (suspension) cell electroporation applications as well as high efficiency stem cell (eukaryotic) transfection.
  • Trois tailles de modèles disponibles
  • Conditionnée individuellement, stérilisée par irradiation aux rayons gamma
  • 50/boîte
Spécification
À utiliser avec (application) Transformation bactérienne, transformation de levure, transfection de cellules souches
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830 et ECM 2001
Matériau Acier inox et plastique Mylar
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Flatpack Chambers
Chambre d’électroporation May be used in Safety Stands for Flatpack Chambers (47-0208 and 47-0209).
Quantité 50 Pk.
Taille (impériale) de l’espace 0,072 in
Taille (métrique) de l’écart 1,83 mm
Volume (métrique) 1,5 ml
Stérilité Stérile
Type de connexion Chamber Cable
Interface Digital User
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilité à haut débit High Volume Transfection