Learn More
BTX™ Chambres d’électroporation : Électrode Petri Pulser
Code produit. 15467270
Click to view available options
Type de connexion:
Câbles banane
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15467270
Marque: BTX™ 450130
Électrode d’immersion pour cellules adhérentes in situ
  • Électrode d’immersion pour cellules adhérentes in situ
  • Fonctionne dans des boîtes de Petri de 35 mm
  • S’installe dans un seul des puits d’une plaque à 6 puits
Spécification
Format Reusable electroporation applicator for 6-well plates or 35 mm petri dishe
À utiliser avec (application) Transfection de cellules de mammifères, thérapie génique, transfert de protéines ou de médicaments, plante / levure
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830, ECM 630, ECM 399 et ECM 2001
Matériau Plaqué or
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Electroporation accessory
Tension 0/300V
Description Petri Pulser
Type de champ Homogenous
Longueur (impériale) de l’électrode 0,019 in
Longueur (métrique) de l’électrode 0,5 mm
Plage de durée de l’impulsion 1 à 35 ms dans du PBS
Quantité 1 Ea.
Taille (impériale) de l’espace 0,078 in
Taille (métrique) de l’écart 2 mm
Épaisseur 0.5 mm
Volume (métrique) 0,5 à 3 ml
Poids (impériale) 0,37 lb
Poids (métrique) 0,17 kg
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câbles banane
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave