Learn More
Thermo Scientific™ Cuves d’électroporation
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4524565 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Largeur (métrique) de l’écart:
1 mm
2 mm
4 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12338212
Marque: Thermo Scientific™ 551011
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage d’échantillons grâce à ces cuvettes d’électroporation Premium en polycarbonate, équipées de capuchons de couleur dépolis
Augmentez la facilité d’identification et d’étiquetage des échantillons grâce aux cuves d’électroporation Thermo Scientific™ en polycarbonate de première qualité, dotées de bouchons dépolis et colorés.
  • Disponibles en plusieurs largeurs : 1 mm, 2 mm ou 4 mm
  • Pré-stérilisées en emballage individuel
  • Compatibles avec tous les électroporateurs classiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Anneau de cornue
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) de l’écart 1 mm
Diamètre (métrique) 50 mm