Learn More
Honeywell™ Gants en latex ELECTROSOFT classe 00
Description
- Gant isolant en latex naturel beige
- Bord coupé
- Catégorie AZC
- La forme ergonomique et l’intérieur légèrement poudré rendent le gant facile à glisser
- La base en latex naturel offre des caractéristiques diélectriques élevées
- Leur épaisseur (0,5 mm) garantit une bonne dextérité tout en offrant une protection jusqu’à 500 volts d’utilisation
- À utiliser avec des protecteurs en cuir pour une protection mécanique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 60903-2003, CEI 903-2002 |
| Couleur | Beige |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Longueur (métrique) | 36 cm |