Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants ELECTROSOFT Classe 2
Code produit 12687543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 8, 9, 10, 11
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12687543 Taille : 8, 9, 10, 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12687543 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 209022111
Quantité Prix
1 78.11€ / 1 pièces
10 69.84€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Protégez-vous contre les risques électriques. Les gants Honeywell™ ELECTROSOFT Classe 2 sont durables et sont de forme anatomique pour un enfilage et un retrait faciles.
  • Pour les travaux électriques d’une tension maximale de 17000 volts.
  • À utiliser avec des protecteurs en cuir pour une protection mécanique.
  • Gants en latex de caoutchouc naturel isolant.
  • Catégorie RC.
  • Bord coupé.
  • Classe 2.
  • Forme anatomique pour un enfilage/un retrait faciles.
  • L’intérieur légèrement poudré augmente le confort.
  • Durables.
  • Caractéristiques diélectriques élevées.
  • Bonne dextérité.
  • La longueur protège une grande partie de l’avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Arcs électriques Non
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE : Risques irréversibles III. EN 60903-2003, CEI 903-2002, EPI de catégorie CE 3, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 7008, numéro d’attestation CE 7008
Classification Classe 2
Couleur Beige
Matériau Latex
Type de produit Gants
Dimensions 8, 9, 10, 11
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2,3 mm
À utiliser avec (application) Secteur de l’électrique affilié
Type de manchette de gant Bord coupé
Longueur (métrique) 41 cm
Tension 17 000V