Learn More
Brady™ Étiquettes en polyimide antistatiques
Code produit. 17871529
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 po
0,187 x 1 po
0,25 x 1,5 po
0,25 x 0,25 po
0,25 x 1,25 po
0,25 x 2 in
0,2 x 0,65 po
0,375 x 0,375 in
0,75 x 0,25 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
9,53 mm
19,05 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 17871529
Marque: Brady™ 173778
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyimide antistatique (B-717) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
  • Polyimide blanc brillant hautes températures, doté d'un adhésif et d'un support d'étiquette antistatiques
  • Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques, tels que définis par la norme ANSI/ESD S541-2008
  • Étiquettes conformes à la norme UL et répondant aux exigences de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
  • Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Type d’adhésif Static-dissipative
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +572°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +300°C
Épaisseur (impériale) 0.0042 in.
Épaisseur (métrique) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 0,125 x 1,5 po
Longueur (impériale) 0.125 in.
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Hauteur (métrique) 3,18 mm
Alternate Part Number M6-27-717