Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant de rechange Electrothermal™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec | EMEA3/6/0100 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 60 W |
| Type de produit | Élément chauffant de rechange |
| Fréquence | 50 Hz |