Learn More
Skytec Elements™ Gants de sécurité Elements EMG133
Code produit 30274605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274605 Grande 10 paires
30274568 Standard 10 paires
30274503 Moyen 10 paires
30274644 XL 10 paires
30274639 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274605 Fournisseur Skytec Elements™ Code fournisseur EMG00133BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.86€
    6.00€ / 10 paires
    Économisez 2.86€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un gant de manutention très souple, extensible et confortable. Idéal pour les opérations précises nécessitant une excellente dextérité, en milieu sec ou gras.
  • Gant multi-usages en polyester/polyuréthane avec paume enduite
  • Le revêtement de paume en polyuréthane durable résiste aux déchirures et à l'abrasion.
  • Excellente adhérence en conditions de manipulation à sec
  • La doublure respirante garde la main au frais et contribue à réduire la transpiration.
  • Non pelucheux
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Finition externe Partiellement texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polyester
Type de produit Gant de travail
Dimensions Grande
Matériau de revêtement Polyester
Longueur (métrique) 250 mm