Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
Code produit. 16468928
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16468928
Marque: Medchem Express HYN0272
MedChemExpress Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eleutheroside E
CAS 39432-56-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H46O18
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO
Poids moléculaire (g/mol) 742.72
Poids de la formule 742.72
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.