Learn More
BD Kits ELISPOT
Code produit. p-3976272
Click to view available options
Antigène:
Granzyme B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
IL-6
TNF
Réactivité croisée:
Humaine
Souris
Type de produit:
Ensemble ELISPOT pour IFN-gamma humaine
Ensemble ELISPOT pour IL-10 humaine
Ensemble ELISPOT pour IL-2 de souris
Ensemble ELISPOT pour IL-2 humaine
Ensemble ELISPOT pour IL-4 de souris
Ensemble ELISPOT pour IL-4 humaine
Ensemble ELISPOT pour IL-5 de souris
Ensemble ELISPOT pour IL-5 humaine
Ensemble ELISPOT pour IL-6 de souris
Ensemble ELISPOT pour TNF de souris
Ensemble ELISPOT pour TNF humain
Ensemble ELISPOT pour granzyme B humaine
Kit ELISPOT pour IFN-gamma de souris
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15866708
Marque: BD 551849
Includes
Anticorps de capture non marqué (format sans azoture / à faible endotoxine), anticorps de détection biotinylé, streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT, certificat d’analyse fournissant des concentrations optimales de réactifs spécifiques au lot
Anticorps de capture, anticorps de détection et peroxydase de raifort de streptavidine suffisants pour 10 x 96 puits
pulliHaute sensibilité/liliAnalyse à haut débit et grand contenu/liliVolume minimal de matériel biologique requis/liliConvient aux échantillons biologiques congelés / décongelés/liliCompatibilité avec d’autres dosages : les cellules analysées par les kits BD ELISPOT peuvent être utilisées pour le clonage, les essais de prolifération, la cytométrie en flux ou d’autres méthodes d’analyse/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IFN-gamma
Réactivité croisée Humaine
Comprend Anticorps de capture non marqué, anticorps de détection, Streptavidine-HRP, 10 plaques ELISPOT
Quantité 10 x 96 tests
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Clonage, tests de prolifération, cytométrie en flux ou autres méthodes d’analyse
Type de produit Ensemble ELISPOT pour IFN-gamma humaine