Learn More
Corning™ Plaques à microcavités Elplasia™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
6
24
Traitement de surface:
Culture tissulaire
Liaison cellulaire faible
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Nouvelle géométrie des puits et nouveaux revêtements de surface, y compris la surface à très faible adhérence Corning sur les plaques à fond rond
- La surface à très faible adhérence est hydrophile, biologiquement inerte et non dégradable, ce qui favorise la formation de sphéroïdes hautement reproductibles et une récolte facile
- Plaques à fond rond Corning Elplasia optimales pour la formation, la collecte et l’expansion des sphéroïdes en vrac \
- Les plaques à fond rond sont dotées d’une surface à très faible adhérence Corning et sont disponibles en formats 6, 24 et 96 puits
- Les plaques à fond carré Corning Elplasia disposent d’une surface avec des qualités optiques adaptées à l’analyse d’images, ce qui en fait une solution idéale pour la sélection clonale et l’imagerie à fort grossissement de très petits groupes
- La plaque carrée Elplasia est bien adaptée aux programmes de sélection car elle génère un volume élevé de sphéroïdes par puits, ce qui permet des signaux plus élevés par puits
- Les plaques à fond carré sont traitées au plasma pour l’auto-revêtement et sont disponibles en formats 6, 24, 96 et 384 puits
- Les sphéroïdes peuvent être formés et cultivés pendant 21 jours ou plus
- Peut produire entre 79 et 15 000 sphéroïdes par puits, selon le format de la plaque, dans un seul état de culture
- Le volume élevé de sphéroïdes générés dans chaque puits augmente les signaux par puits sans augmenter la taille des sphéroïdes
- Parois noires opaques pour réduire les interférences de puits à puits
- Convient parfaitement aux essais de fluorescence/luminescence
- Disponible dans plusieurs formats, deux géométries de puits et options de revêtement de surface
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Rond |
| Couleur | Noir, transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture tissulaire |
| Afficher plus |