Learn More
ELQ-300, MedChemExpress
Code produit. p-200097772
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16458527
Marque: Medchem Express HY138365mg
MedChemExpress ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
Spécification
Nom chimique ou matériau ELQ-300
Forme physique Solid
CAS 1354745-52-0
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H17ClF3NO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 15.62 mg/mL (32.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)C=C2)=C(C)NC4=C1C=C(Cl)C(OC)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 475.84
Poids de la formule 475.84
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.