Learn More
STEMCELL Technologies Eltrombopag
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
- Eltrombopag is a thrombopoietin receptor (TpoR) agonist (EC50 = 0.27 μM in a reporter assay) and an iron chelator (Erickson‐Miller et al.) Interaction between Eltrombopag and TpoR triggers proliferation and differentiation of human bone marrow progenitor cells into megakaryocytes and increases platelet growth and production (Erickson‐Miller et al.)
- Stimulates proliferation and differentiation of primary human CD34+ bone marrow cells into CD41+ megakaryocytes (Erickson‐Miller et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 496775-61-2 |
| Synonyme | SB497115 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C25H22N4O4 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.