Learn More
Eltrombopag, MedChemExpress
Code produit. 16422547
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16422547
Marque: Medchem Express HY15306
MedChemExpress Eltrombopag (SB-497115) is an orally active thrombopoietin receptor nonpeptide agonist.
Eltrombopag owns thrombopoietic activity, and has been used to research low blood platelet counts with chronic immune thrombocytopenia. Eltrombopag can be used for the research of cardiovascular. Eltrombopag also has highly inhibitory effects against multidrug resistant Staphylococcus aureus. Eltrombopag can induce apoptosis in hepatocellular carcinomab (HCC) as well.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eltrombopag
CAS 496775-61-2
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H22N4O4
Quantité 50 mg
Synonyme SB-497115
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (18.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC(N/N=C3C(C)=NN(C4=CC=C(C)C(C)=C4)C/3=O)=C2O)=CC=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 442.47
Poids de la formule 442.47
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.