Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque d’élution
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
370 μl
Conditionnement:
20 pièces
Description
NucleoMag 96 Tissue est conçu pour la purification parallèle rapide de l’ADN génomique issu de tissus animaux, cultures cellulaires et bactéries dans un format 96 puits. NucleoMag 96 Trace est conçu pour la purification de l’ADN d’échantillons médico-légaux (par exemple, des écouvillons buccaux, des taches de sang séché, des filtres de cigarettes). NucleoMag 96 Plant est conçu pour la purification de l’ADN génomique de tissus végétaux dans un format 96 puits.
La technologie à microbilles magnétiques offre un système fermé, le risque de contamination croisée est donc considérablement réduit. La technologie NucleoMag s’adapte facilement aux plateformes d’automatisation de laboratoire courantes. Elle s’utilise soit avec des séparateurs à broches statiques (par exemple, NucleoMag SEP), soit avec des séparateurs magnétiques intégrés aux stations de travail robotisées. Composants du kit : NucleoMag 96 Tissue – microbilles B NucleoMag, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Trace – microbilles B NucleoMag, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Plant – microbilles C NucleoMag, tampons.
Purification économique et rapide de l’ADN génomique à l’aide de microbilles superparamagnétiques hautement réactives, s’adaptant facilement à une utilisation automatisée
La technologie à microbilles magnétiques offre un système fermé, le risque de contamination croisée est donc considérablement réduit. La technologie NucleoMag s’adapte facilement aux plateformes d’automatisation de laboratoire courantes. Elle s’utilise soit avec des séparateurs à broches statiques (par exemple, NucleoMag SEP), soit avec des séparateurs magnétiques intégrés aux stations de travail robotisées. Composants du kit : NucleoMag 96 Tissue – microbilles B NucleoMag, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Trace – microbilles B NucleoMag, tampons, protéinase K ; NucleoMag 96 Plant – microbilles C NucleoMag, tampons.
Purification économique et rapide de l’ADN génomique à l’aide de microbilles superparamagnétiques hautement réactives, s’adaptant facilement à une utilisation automatisée
- Taille des échantillons : NucleoMag 96 Tissue – jusqu’à 20 mg de tissu animal, 1 x 107 cellules ou bactéries ; NucleoMag 96 Trace – écouvillons buccaux, taches de sang séché, filtres de cigarettes ; NucleoMag 96 Plant – 20 mg à 50 mg de tissu végétal
- Rendement type : NucleoMag 96 Tissue/Plant – 10 μg à 20 μg d’ADN ; NucleoMag 96 Trace – 1 μg à 3 μg d’ADN
- A260/280 ≥ 1,6 à 1,9
- Concentration possible de l’échantillon
- Élimination complète des inhibiteurs de PCR*
- Petits volumes d’élution (≥ 50 μl)
- Le rendement ne dépend pas du volume d’élution
- ADN prêt à l’emploi pour les applications en aval.
- Capacité de liaison : 0,4 μg d’ADN par μl de suspension de microbilles NucleoMag
- Taille des microbilles : 1 μm à 3 μm
- Moindre contamination par les microbilles
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume total (métrique) du puits | 370 μl |
| Type de puits | Plat |
| Nb par paquet | 20 |
| Quantité | 20/boîte |