Learn More
Tuttnauer ELV-D Vertical Autoclave
Code produit. 17891087 Tous les produits Tuttnauer Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 l
Caractéristiques:
Monophasé, réservoir d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Caractéristiques unitSize
17891087 85 l Monophasé, réservoir d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17891087 Fournisseur Tuttnauer Code fournisseur 3870ELVWR2301PHD
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The ELV-D Vertical Autoclave has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 5075ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer's state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 5075ELV-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Spécification
Capacité (impériale) 18.7 gal.
Capacité (métrique) 85 l
Profondeur (métrique) de la chambre 70 cm
Diamètre (impériale) de la chambre 15.2 in.
Profondeur (impériale) de la chambre 28 in.
Diamètre (métrique) de la chambre 38 cm
Longueur (impériale) 32 in.
Longueur (métrique) 80 cm
Modèle 3870ELV-WR-230-1PH-D
Type de produit Autoclave, Top-loading
Température (impériale) 221°F to 280°F
max. (métrique) 105°C to 138°C
Caractéristiques Monophasé, réservoir d’eau
Tension 230 V